Documentos clave
4.90220
Sigma-Aldrich
Cetylaminhydrofluoride
for synthesis
Sinónimos:
Cetylaminhydrofluoride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H36FN
Número de CAS:
Peso molecular:
261.46
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
221-588-7
Nivel de calidad
pH
6.5 (25 °C, 10 g/L in H2O)
mp
122-125 °C
solubilidad
0.4 g/L
densidad aparente
230 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C16H35N.FH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17;/h2-17H2,1H3;1H
Clave InChI
KMXTYZBQPJXGNK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity (IR-spectrum): passes test
Assay (HClO₄): 98 - 102 %
Melting range (lower value): ≥ 122 °C
Melting range (upper value): ≤ 125 °C
Fluoride (F): 7.1 - 7.4 %
Methanol: ≤ 0.3 %
Water (K. F.): ≤ 0.5 %
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable