MAT364047858
Matrix Scientific
2-Methyl-5-piperidin-3-yl-2H-pyrazol-3-ol dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-methyl-3-(3-piperidinyl)-1H-pyrazol-5-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15N3O.2ClH/c1-12-9(13)5-8(11-12)7-3-2-4-10-6-7;;/h5,7,10,13H,2-4,6H2,1H3;2*1H
Clave InChI
OQZNLJFSPMSHOX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/068146.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)