Merck
MAT321702316
Matrix Scientific
{2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]pyridin-3-yl}methylamine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
341.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
{2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-3-pyridinyl}methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H11F3N2O.2ClH/c14-13(15,16)10-4-1-5-11(7-10)19-12-9(8-17)3-2-6-18-12;;/h1-7H,8,17H2;2*1H
Clave InChI
QVGSHACNNMNKFX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/027572.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/027572.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)