Merck
MAT239354893
Matrix Scientific
Ethyl 1-{[(tert-butoxycarbonyl)amino]sulfonyl}-4-piperidinecarboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
336.41
MDL number:
mp
79-81
Iupac Name
ethyl 1-{[(tert-butoxycarbonyl)amino]sulfonyl}-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O6S/c1-5-20-11(16)10-6-8-15(9-7-10)22(18,19)14-12(17)21-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3,(H,14,17)
InChI key
HWLHFRDIBQJGNI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/047811.html
Melting Point
79-81
pictograms
MSDS
https://www.matrixscientific.com/047811.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)