Merck
MAT239354174
Matrix Scientific
2,4-Difluoro-5-methoxyaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
159.14
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,4-difluoro-5-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H7F2NO/c1-11-7-3-6(10)4(8)2-5(7)9/h2-3H,10H2,1H3
InChI key
GTDAGSPNFKGGKU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/047019.html
pictograms
MSDS
https://www.matrixscientific.com/047019.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)