Merck
MAT196004901
Matrix Scientific
Methyl 2-methyl-3-(1H-pyrazol-1-yl)propanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
168.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
bp
118/11 Torr
Iupac Name
methyl 2-methyl-3-(1H-pyrazol-1-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-7(8(11)12-2)6-10-5-3-4-9-10/h3-5,7H,6H2,1-2H3
Clave InChI
HZAQNPYNRRIGDW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/036162.html
Boiling point
118/11 Torr
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/036162.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)