Merck
MAT161065996
Matrix Scientific
3-(Cyclohexylamino)propanamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.25
Número MDL:
Iupac Name
3-(cyclohexylamino)propanamide
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c10-9(12)6-7-11-8-4-2-1-3-5-8/h8,11H,1-7H2,(H2,10,12)
Clave InChI
PQCXYSAZMNHCSS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026874.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026874.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)