Merck
MAT158504062
Matrix Scientific
4-[4-(Isobutyrylamino)anilino]-4-oxobutanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
278.31
Número MDL:
Iupac Name
4-[4-(isobutyrylamino)anilino]-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C14H18N2O4/c1-9(2)14(20)16-11-5-3-10(4-6-11)15-12(17)7-8-13(18)19/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3,(H,15,17)(H,16,20)(H,18,19)
Clave InChI
RQJBAVMHYSPNGM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/025985.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/025985.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)