Merck
MAT128014498
Matrix Scientific
3-Chloro-4-ethoxyaniline hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.09
Número MDL:
Iupac Name
3-chloro-4-ethoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10ClNO.ClH/c1-2-11-8-4-3-6(10)5-7(8)9;/h3-5H,2,10H2,1H3;1H
Clave InChI
QRNYSKLCAJBIRB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/022348.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/022348.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)