Merck
MAT113928285
Matrix Scientific
2-[2,4-Di(tert-butyl)phenoxy]acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
264.36
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(2,4-ditert-butylphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C16H24O3/c1-15(2,3)11-7-8-13(19-10-14(17)18)12(9-11)16(4,5)6/h7-9H,10H2,1-6H3,(H,17,18)
Clave InChI
ZKEWJHKMOWKCFM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024113.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024113.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)