Merck
MAT113926155
Matrix Scientific
Azepan-1-yl-piperidin-3-yl-methanonetrifluoroacetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
324.34
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(3-piperidinylcarbonyl)azepane trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C12H22N2O.C2HF3O2/c15-12(11-6-5-7-13-10-11)14-8-3-1-2-4-9-14;3-2(4,5)1(6)7/h11,13H,1-10H2;(H,6,7)
Clave InChI
BYQGXFREFQXVKW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/021522.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/021522.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)