MAT089756784
Matrix Scientific
Cyclopentanecarboxylic acid piperidin-4-ylamide
About This Item
Iupac Name
N-(4-piperidinyl)cyclopentanecarboxamide
Inchi Code
1S/C11H20N2O/c14-11(9-3-1-2-4-9)13-10-5-7-12-8-6-10/h9-10,12H,1-8H2,(H,13,14)
Clave InChI
WCCWHEDYTQBSPQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019600.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)