Merck
MAT062354565
Matrix Scientific
2-Trifluoromethyl-3H-benzoimidazol-5-ylaminehydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
237.61
Número MDL:
Iupac Name
2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazol-6-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H6F3N3.ClH/c9-8(10,11)7-13-5-2-1-4(12)3-6(5)14-7;/h1-3H,12H2,(H,13,14);1H
Clave InChI
CELIWBMVPASHHG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/011728.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/011728.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)