Merck
MAT062354505
Matrix Scientific
1-(Pyridin-3-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
293.19
Número MDL:
Iupac Name
1-(3-pyridinylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16N2O2.2ClH/c15-12(16)11-3-6-14(7-4-11)9-10-2-1-5-13-8-10;;/h1-2,5,8,11H,3-4,6-7,9H2,(H,15,16);2*1H
Clave InChI
FLINLLCJYJQIIY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/016299.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/016299.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)