Merck
MAT048692977
Matrix Scientific
2-Benzoxazol-2-yl-1-[(3-trifluoromethyl)phenyl]-ethanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
307.27
Número MDL:
mp
132-135
Iupac Name
2-(1,3-benzoxazol-2-yl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Inchi Code
1S/C16H12F3NO2/c17-16(18,19)11-5-3-4-10(8-11)13(21)9-15-20-12-6-1-2-7-14(12)22-15/h1-8,13,21H,9H2
Clave InChI
NHOGTCDKLUELSC-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007339.html
Melting Point
132-135
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007339.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)