Merck
MAT047028906
Matrix Scientific
4-Chloro-2,5-difluorobenzenesulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.62
Número MDL:
mp
121-122
Iupac Name
4-chloro-2,5-difluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H4ClF2NO2S/c7-3-1-5(9)6(2-4(3)8)13(10,11)12/h1-2H,(H2,10,11,12)
Clave InChI
AMCKYGNCTHBNJP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/001956.html
Melting Point
121-122
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/001956.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)