Merck
MAT047028124
Matrix Scientific
3,5-Bis(methylsulfonyl)benzoyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
296.75
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
186-189
Iupac Name
3,5-bis(methylsulfonyl)benzoyl chloride
Inchi Code
1S/C9H9ClO5S2/c1-16(12,13)7-3-6(9(10)11)4-8(5-7)17(2,14)15/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
HVFOLOQLYMETFF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/009386.html
Melting Point
186-189
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/009386.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)