Merck
MAT047024457
Matrix Scientific
Pentafluoropropionamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.05
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
95-96
Iupac Name
2,2,3,3,3-pentafluoropropanamide
Inchi Code
1S/C3H2F5NO/c4-2(5,1(9)10)3(6,7)8/h(H2,9,10)
Clave InChI
KQTOYEUYHXUEDB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/006128.html
Melting Point
95-96
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/006128.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)