Merck
MAN998717865
Manchester Organics
[3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl]boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.37
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H5BClF3O3/c9-5-1-4(8(13)14)2-6(3-5)15-7(10,11)12/h1-3,13-14H
Clave InChI
IUVSALRMSIRKDV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/P55536
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)