MAN412117687
Manchester Organics
2-(Ethoxymethyl)furan
About This Item
Iupac Name
2-(ethoxymethyl)furan
Inchi Code
1S/C7H10O2/c1-2-8-6-7-4-3-5-9-7/h3-5H,2,6H2,1H3
Clave InChI
BHGBNDNKYPEAAT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/X39811
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)