MAN412111747
Manchester Organics
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)propionic acid hydrochloride
About This Item
Iupac Name
O-(trifluoromethyl)serine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H6F3NO3.ClH/c5-4(6,7)11-1-2(8)3(9)10;/h2H,1,8H2,(H,9,10);1H
Clave InChI
HCLQKIXYVYYPFX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/G28300
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)