Merck
MAN372905454
Manchester Organics
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.01
Número MDL:
Iupac Name
2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H2Cl2F3N/c9-6-1-4(8(11,12)13)2-7(10)5(6)3-14/h1-2H
Clave InChI
NCXSSFQXQAOREM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Z23559
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)