MAN326367299
Manchester Organics
3-(Pentafluorophenyl)propionic acid
About This Item
Iupac Name
3-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H5F5O2/c10-5-3(1-2-4(15)16)6(11)8(13)9(14)7(5)12/h1-2H2,(H,15,16)
Clave InChI
KBAMYOFXGBJADC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)