Merck
MAN238929960
Manchester Organics
3-Bromo-6-piperidin-1-yl-imidazo[1,2-b]pyridazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
281.16
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-6-(1-piperidinyl)imidazo[1,2-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C11H13BrN4/c12-9-8-13-10-4-5-11(14-16(9)10)15-6-2-1-3-7-15/h4-5,8H,1-3,6-7H2
Clave InChI
ZOIHOUTZDWHDBD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/C19801
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)