Merck
MAN182108768
Manchester Organics
2,3-Dibromopyridine-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
280.9
Número MDL:
Iupac Name
2,3-dibromoisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H3Br2NO2/c7-4-3(6(10)11)1-2-9-5(4)8/h1-2H,(H,10,11)
Clave InChI
ICISUZSRQHUJKX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Z18401
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)