LIFH999A5F4B
Life Chemicals Inc.
3-(2,2,2-trifluoroethyl)piperidine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-(2,2,2-trifluoroethyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12F3N.ClH/c8-7(9,10)4-6-2-1-3-11-5-6;/h6,11H,1-5H2;1H
Clave InChI
FELFHBLFTSQVEW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)