Documentos clave
LIFH93E83113
Life Chemicals Inc.
(4-(furan-2-yl)thiophen-2-yl)methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.24
Número MDL:
Iupac Name
[4-(2-furyl)-2-thienyl]methanamine
Inchi Code
1S/C9H9NOS/c10-5-8-4-7(6-12-8)9-2-1-3-11-9/h1-4,6H,5,10H2
Clave InChI
PACHCOQSIXFEJG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)