LIFH93E33599
Life Chemicals Inc.
1-oxa-9-azaspiro[5.5]undec-3-ene hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-oxa-9-azaspiro[5.5]undec-3-ene hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO.ClH/c1-2-8-11-9(3-1)4-6-10-7-5-9;/h1-2,10H,3-8H2;1H
InChI key
NORFZZRPRYIWSS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)