Documentos clave
LIFH779AE4CD
Life Chemicals Inc.
N-cyclopropylthieno[3,2-d]pyrimidin-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.26
Número MDL:
Iupac Name
N-cyclopropylthieno[3,2-d]pyrimidin-4-amine
Inchi Code
1S/C9H9N3S/c1-2-6(1)12-9-8-7(3-4-13-8)10-5-11-9/h3-6H,1-2H2,(H,10,11,12)
Clave InChI
LZGRABYMIRIWAG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)