Documentos clave
LIFH0CD45542
Life Chemicals Inc.
8-methyl-5,8-diazaspiro[3.5]nonane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
140.23
Número MDL:
Iupac Name
8-methyl-5,8-diazaspiro[3.5]nonane
Inchi Code
1S/C8H16N2/c1-10-6-5-9-8(7-10)3-2-4-8/h9H,2-7H2,1H3
Clave InChI
HIBNUPZVTJUFHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)