LIF948329726
Life Chemicals Inc.
1-(6-methylpyrimidin-4-yl)methanamine dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
(6-methylpyrimidin-4-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.2ClH/c1-5-2-6(3-7)9-4-8-5;;/h2,4H,3,7H2,1H3;2*1H
Clave InChI
BHFNWAOBAAAKGZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)