Documentos clave
LIF948329718
Life Chemicals Inc.
5-bromo-2,4,6-trimethylpyridin-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.09
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2,4,6-trimethylpyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C8H11BrN2/c1-4-7(9)5(2)11-6(3)8(4)10/h10H2,1-3H3
Clave InChI
LWQMPVLNASWTTN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)