Documentos clave
LIF945291165
Life Chemicals Inc.
2-(piperidin-4-ylmethoxy)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.26
Número MDL:
Iupac Name
4-piperidinylmethyl 2-pyridinyl ether
Inchi Code
1S/C11H16N2O/c1-2-6-13-11(3-1)14-9-10-4-7-12-8-5-10/h1-3,6,10,12H,4-5,7-9H2
Clave InChI
GYZJAGRJFIGSIS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)