LIF945291019
Life Chemicals Inc.
6-(3-fluorophenoxy)pyridin-3-amine
About This Item
Iupac Name
6-(3-fluorophenoxy)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C11H9FN2O/c12-8-2-1-3-10(6-8)15-11-5-4-9(13)7-14-11/h1-7H,13H2
Clave InChI
ZEDOBTDHLFLYOX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)