Documentos clave
LIF509446968
Life Chemicals Inc.
4-aminobut-2-yn-1-ol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
121.57
MDL number:
Iupac Name
4-amino-2-butyn-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H7NO.ClH/c5-3-1-2-4-6;/h6H,3-5H2;1H
InChI key
MGQZIBHXEFVTHC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)