Documentos clave
LIF491378888
Life Chemicals Inc.
3-(1-(hydroxymethyl)cyclohexyl)benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.3
Número MDL:
Iupac Name
3-(1-(hydroxymethyl)cyclohexyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H18O2/c15-10-12-5-4-6-13(9-12)14(11-16)7-2-1-3-8-14/h4-6,9-10,16H,1-3,7-8,11H2
Clave InChI
PDEYPPLHXKSWLD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)