Documentos clave
LIF465533731
Life Chemicals Inc.
2-(4-tert-butylphenyl)ethene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
258.77
Número MDL:
Iupac Name
(E)-2-(4-tert-butylphenyl)ethenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C12H15ClO2S/c1-12(2,3)11-6-4-10(5-7-11)8-9-16(13,14)15/h4-9H,1-3H3/b9-8+
Clave InChI
SMXDMHCNNWGZJY-CMDGGOBGSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)