Documentos clave
LIF458786940
Life Chemicals Inc.
2,7-dimethoxy-1,8-naphthyridine-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.21
Número MDL:
Iupac Name
2,7-dimethoxy-1,8-naphthyridine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O4/c1-16-8-4-3-6-7(11(14)15)5-9(17-2)13-10(6)12-8/h3-5H,1-2H3,(H,14,15)
Clave InChI
NNVOEYVTENZLRA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)