Documentos clave
LIF444784342
Life Chemicals Inc.
2-(2,6-dioxopiperidin-1-yl)ethane-1-sulfonic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(2,6-dioxopiperidin-1-yl)ethane-1-sulfonic acid
Inchi Code
1S/C7H11NO5S/c9-6-2-1-3-7(10)8(6)4-5-14(11,12)13/h1-5H2,(H,11,12,13)
Clave InChI
POSRCUWTKPXGRP-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)