Documentos clave
LIF432341483
Life Chemicals Inc.
ethyl 5-amino-2-mercaptothiazole-4-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 5-amino-2-sulfanyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H8N2O2S2/c1-2-10-5(9)3-4(7)12-6(11)8-3/h2,7H2,1H3,(H,8,11)
Clave InChI
RQPDYIIMTWIRCQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)