Documentos clave
LIF388583863
Life Chemicals Inc.
Piperazin-1-yl(thiophen-3-yl)acetic acid dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
299.22
Número MDL:
Iupac Name
1-piperazinyl(3-thienyl)acetic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O2S.2ClH/c13-10(14)9(8-1-6-15-7-8)12-4-2-11-3-5-12;;/h1,6-7,9,11H,2-5H2,(H,13,14);2*1H
Clave InChI
KANBJXNZTXRVSC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)