Documentos clave
LIF372156312
Life Chemicals Inc.
9-methyl-6,9-diazaspiro[4.5]decane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
154.26
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
9-methyl-6,9-diazaspiro[4.5]decane
Inchi Code
1S/C9H18N2/c1-11-7-6-10-9(8-11)4-2-3-5-9/h10H,2-8H2,1H3
Clave InChI
MTJIOPLJIVEVOW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)