Documentos clave
LIF372154777
Life Chemicals Inc.
1-(4-fluorophenyl)-4-isopropyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyridazine-7-thiol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
288.35
Número MDL:
Iupac Name
1-(4-fluorophenyl)-4-isopropyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyridazine-7-thiol
Inchi Code
1S/C14H13FN4S/c1-8(2)12-11-7-16-19(13(11)14(20)18-17-12)10-5-3-9(15)4-6-10/h3-8H,1-2H3,(H,18,20)
Clave InChI
QYCZFQANAQRJOR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)