Documentos clave
LIF238936152
Life Chemicals Inc.
3-methyl-1-oxo-1H-isochromene-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.18
Número MDL:
Iupac Name
3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8O4/c1-6-9(10(12)13)7-4-2-3-5-8(7)11(14)15-6/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
QSZOBUZRHRZWBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)