LIF189455753
Life Chemicals Inc.
6-(4-methoxyphenyl)pyrimidin-4-ol
About This Item
Iupac Name
6-(4-methoxyphenyl)-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c1-15-9-4-2-8(3-5-9)10-6-11(14)13-7-12-10/h2-7H,1H3,(H,12,13,14)
Clave InChI
PDXQDTVTMJFNNX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)