Merck
KEYH944556D9
Key Organics / BIONET
tert-butyl 1-(6-methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)-5-azaspiro[2.3]hexane-5-carboxylate
About This Item
Peso molecular:
338.17
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 1-(6-methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)-5-azaspiro[2.3]hexane-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H23BN2O6/c1-14(2,3)22-13(21)18-8-15(9-18)5-10(15)16-23-11(19)6-17(4)7-12(20)24-16/h10H,5-9H2,1-4H3
Clave InChI
CKGZOSSDZMPHDF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store under inert gas at 4C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/RS-2166
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)