Merck
KEYH042EEBFA
Key Organics / BIONET
ethyl (2E)-3-amino-3-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}prop-2-enoate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
310.7
Número MDL:
Iupac Name
ethyl (2E)-3-amino-3-[3-(trifluoromethyl)anilino]-2-propenoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H13F3N2O2.ClH/c1-2-19-11(18)7-10(16)17-9-5-3-4-8(6-9)12(13,14)15;/h3-7,17H,2,16H2,1H3;1H/b10-7+;
Clave InChI
CCSFNQCUUAAHNQ-HCUGZAAXSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5F-900
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5F-900
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)