Merck
KEY947335527
Key Organics / BIONET
3-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c1-9-4-6-10(7-5-9)3-2-8-11/h11H,2-8H2,1H3
Clave InChI
JKRSQNBRNIYETC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store under inert gas
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/PS-3230
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/PS-3230
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)