Merck
KEY947335313
Key Organics / BIONET
7-bromoquinazolin-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.06
Número MDL:
Iupac Name
7-bromo-4-quinazolinamine
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-5-1-2-6-7(3-5)11-4-12-8(6)10/h1-4H,(H2,10,11,12)
Clave InChI
RTKSTBCHSICNLP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FS-3537
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FS-3537
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)