Merck
KEY771306133
Key Organics / BIONET
3-chloropyrido[2,3-b]pyrazin-6-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.6
Número MDL:
Iupac Name
3-chloropyrido[2,3-b]pyrazin-6-amine
Inchi Code
1S/C7H5ClN4/c8-5-3-10-4-1-2-6(9)12-7(4)11-5/h1-3H,(H2,9,11,12)
Clave InChI
QLIBKHMDPSXBBA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4974
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4974
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)